Merck
184640
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,4-phenylene)-3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic imide/amic acid]
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
形状
powder
転移温度
Tg 310 °C
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C17H8N2O5.C6H8N2/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-4H,7-8H2
InChI Key
CNNZEEXQGDXJQX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
184640-BULK:
184640-25G:
184640-50G:
184640-VAR:
184640-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)