Merck
183628
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
177.03
Beilstein:
2082362
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
bp
148-151 °C (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI Key
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
183628-25G:
183628-BULK:
183628-VAR:
183628-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)