Merck
18072
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-ブロモフェニル)エチルアミン
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(S)-(−)-4-ブロモ-α-メチルベンジルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10BrN
CAS番号:
分子量:
200.08
Beilstein:
5729988
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −20.5±1°, c = 3% in methanol
屈折率
n20/D 1.567
密度
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI Key
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine may be used in the synthesis of (S)-1-(1-(4-bromophenyl) ethyl)-2-cyano-3-(quinoline-5-yl) guanidine, which is an intermediate to prepare a potent and selective antagonist and radioligand for rat P2X7 receptors.
その他情報
販売に制約がある場合があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
18072-BULK:
18072-VAR:
18072-5G:
18072-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[3H] A-804598 ([3H] 2-cyano-1-[(1S)-1-phenylethyl]-3-quinolin-5-ylguanidine) is a novel, potent, and selective antagonist radioligand for P2X7 receptors.
Donnelly-Roberts DL, et al.
Neuropharmacology, 56(1), 223-229 (2009)