Merck
179868
Sigma-Aldrich
m-(o-Toluidino)phenol
96%
別名:
3-o-Tolyaminophenol, 3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHC6H4OH
CAS番号:
分子量:
199.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
48-53 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1Nc2cccc(O)c2
InChI
1S/C13H13NO/c1-10-5-2-3-8-13(10)14-11-6-4-7-12(15)9-11/h2-9,14-15H,1H3
InChI Key
SUHWXARLXCIBFK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
m-(o-Toluidino)phenol (3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine) may be used to improve metal adhesion in tyres.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
179868-25G:
179868-VAR:
179868-BULK:
179868-5G:
179868-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)