Merck
17974
Sigma-Aldrich
Z-β-Dab(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
(R)-4-(Boc-amino)-3-(Z-amino)butyric acid, Nβ-Z-Nγ-Boc-L-3,4-diaminobutyric acid, Nγ-Boc-Nβ-Z-L-3,4-diaminobutyric acid, Z-β-Dbu(Boc)-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24N2O6
CAS番号:
分子量:
352.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-17(2,3)25-15(22)18-10-13(9-14(20)21)19-16(23)24-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,23)(H,20,21)/t13-/m1/s1
InChI Key
KUMMZCONPFBQTC-CYBMUJFWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17974-1G:
17974-BULK:
17974-250MG:
17974-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)