Merck
178608
Sigma-Aldrich
2,4-ジメトキシベンジルアミン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
203.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2;/h3-5H,6,10H2,1-2H3;1H
InChI Key
KJOWSAVFSCSBMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dimethoxybenzylamino)-4-phenyl-3-butenonitrile.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
178608-VAR:
178608-1G:
178608-25G:
178608-BULK:
178608-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Greenwald RB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(8), 1469-1470 (1976)