Merck
177407
Sigma-Aldrich
cis-3-Chloroacrylic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
106.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
61-62 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C/Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1-
InChI Key
MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
177407-1G:
177407-5G:
177407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frederick Stull et al.
Nature structural & molecular biology, 23(1), 53-58 (2015-12-01)
Chaperones assist in the folding of many proteins in the cell. Although the most well-studied chaperones use cycles of ATP binding and hydrolysis to assist in protein folding, a number of chaperones have been identified that promote folding in the