Merck
176982
Sigma-Aldrich
2,3,4-トリクロロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2NH2
CAS番号:
分子量:
196.46
Beilstein:
1818168
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
292 °C/774 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
176982-BULK:
176982-VAR:
176982-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)