Merck
17028
Sigma-Aldrich
(3-Formyl-1-indolyl)acetic acid
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO3
CAS番号:
分子量:
203.19
Beilstein:
5431204
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
形状
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
197-200 °C (lit.)
197-200 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)Cn1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c13-7-8-5-12(6-11(14)15)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
InChI Key
ZUUGBTJTGRTIFK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Handle to synthesize an indolecarboxaldehyde resin by coupling to an amino-resin. Amines and derivatives can be immobilized by reductive amination of this aldehyde resin. Mild cleavage with 50% TFA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17028-1G:
17028-BULK:
17028-5G:
17028-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K.G. Estep et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 5300-5300 (1998)