Merck
16603
Sigma-Aldrich
O-Methyl-undecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
別名:
Methoxyundecaethylene glycol, Monomethoxy-PEG (n=11)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)11CH3
CAS番号:
分子量:
516.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95% (oligomer purity)
形状
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C23H48O12/c1-25-4-5-27-8-9-29-12-13-31-16-17-33-20-21-35-23-22-34-19-18-32-15-14-30-11-10-28-7-6-26-3-2-24/h24H,2-23H2,1H3
InChI Key
VWDQSWKLHABGKL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
16603-500MG-F:
16603-VAR-F:
16603-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francesca Brero et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-08-28)
We present a 1H Nuclear Magnetic Resonance (NMR) relaxometry experimental investigation of two series of magnetic nanoparticles, constituted of a maghemite core with a mean diameter dTEM = 17 ± 2.5 nm and 8 ± 0.4 nm, respectively, and coated