Merck
16445
Sigma-Aldrich
Tris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)tin bromide
~90%
別名:
Bromotris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)tin bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12BrF27Sn
CAS番号:
分子量:
939.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
~90%
形状
liquid
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](Br)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C6H4F9.BrH.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;;/h3*1-2H2;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
GHTDTEBNYTUTDL-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Fluorous Technologies, Inc.の製品。米国特許番号第6,156,896号、第5,859.247号、および第5,777,123号により保護されています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16445-1G-F:
16445-BULK-F:
16445-5G-F:
16445-VAR-F:
試験成績書(COA)