Merck
163120
Sigma-Aldrich
1-クロロ-3,4-ジニトロベンゼン
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
202.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.587 (lit.)
密度
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
163120-100G:
163120-BULK:
163120-VAR:
163120-5G:
163120-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)