Merck
156485
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸水銀(II)
98%
別名:
トリフルオロ酢酸 水銀(II)塩, トリフルオロ酢酸第二水銀, ビス(トリフルオロアセトキシ)水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hg(CF3COO)2
CAS番号:
分子量:
426.62
Beilstein:
3633860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
crystalline powder
powder, crystals or chunks
solid
反応適合性
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルチオ置換ジビニルケトン類から5-フルオロシクロペンテノン誘導体への選択的環化を促進します
適合性
オキシ水銀化用の高収率、高選択率の試薬です。Fieser, M. Reagents for Organic SynthesisJohn Wiley and Sons: New York, 1992 Vol. 16, p 377 (Z233773). J. Org. Chem. 1990, 55, 5580.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
156485-BULK:
156485-50G:4548173108070
156485-VAR:
156485-10G:4548173108063
文書ライブラリにアクセスする
Hara, S. et al.
Synlett, 411-411 (1999)