Merck
156205
Sigma-Aldrich
2-メトキシエタノール
spectrophotometric grade, ≥99.3%
別名:
エチレングリコールモノメチルエーテル, メチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1731074
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
グレード
spectrophotometric grade
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
6.17 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.3%
自己発火温度
548 °F
expl. lim.
24.5 %
不純物
<0.020% water
蒸発残留物質
<0.001%
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
124-125 °C
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Immune system, thymus
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
156205-6X1L:4548173249094
156205-VAR:
156205-2L:4548173242316
156205-4X2L:4548173249087
156205-BULK:
156205-6X500ML:
156205-1L:4548173242309
156205-900ML:
156205-100ML:
156205-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bart van der Burg et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 55, 95-103 (2014-12-22)
There is a great need for alternative testing methods for reproductive toxicants that are practical, fast, cost-effective and easy to interpret. Previously we followed a pragmatic approach using readily available tests, which was successful in predicting reproductive toxicity of chemicals
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation