Merck
15562
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Trt)-OH
≥99.0% (TLC)
別名:
Nα-Boc-Nγ-トリチル-L-アスパラギン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H30N2O5
CAS番号:
分子量:
474.55
Beilstein:
4339761
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D −20±2°, c = 1% in methanol
mp
~205 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C28H30N2O5/c1-27(2,3)35-26(34)29-23(25(32)33)19-24(31)30-28(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,29,34)(H,30,31)(H,32,33)/t23-/m0/s1
InChI Key
PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15562-5G:
15562-VAR:
15562-1G:
15562-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)