Merck
15556
Sigma-Aldrich
Boc-Nva-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-L-norvaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO4
CAS番号:
分子量:
217.26
Beilstein:
3607582
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI Key
INWOAUUPYIXDHN-ZETCQYMHSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15556-5G:
15556-1G:
15556-BULK:
15556-VAR:
15556-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1