Merck
15552
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ser-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-N-methyl-L-serine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO5
CAS番号:
分子量:
219.23
Beilstein:
8685334
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −33±2°, c = 1% in methanol
mp
83-87 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN([C@@H](CO)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10(4)6(5-11)7(12)13/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI Key
NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15552-BULK:
15552-5G:
15552-1G:
15552-VAR:
試験成績書(COA)