Merck
15535
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp(Bzl)-OH
≥95.0% (HPLC)
別名:
Boc-O-benzyl-L-hydroxyproline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO5
CAS番号:
分子量:
321.37
Beilstein:
5296858
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −40±2°, c = 2% in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~70 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO5/c1-17(2,3)23-16(21)18-10-13(9-14(18)15(19)20)22-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14+/m1/s1
InChI Key
DGIGGVANZFKXLS-KGLIPLIRSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15535-BULK:
15535-5G:
15535-VAR:
15535-1G:
15535-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)