Merck
151327
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11N
CAS番号:
分子量:
97.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.4404 (lit.)
bp
102-105 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1NC(C)C=C1
InChI
1S/C6H11N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-7H,1-2H3
InChI Key
TXQDHQBSNAJSHQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Dimethyl-3-pyrroline was used in the synthesis of pyrolyzed M–Nx/C ORR catalyst.
その他情報
Remainder 2,5-dimethyl-1-pyrroline
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
151327-BULK:
151327-1G:
151327-5G:
151327-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A review on non-precious metal electrocatalysts for PEM fuel cells.
Energy & Environmental Science, 4(9), 3167-3192 (2011)