Merck
14998
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-2-methyl-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO4
CAS番号:
分子量:
279.33
Beilstein:
5381790
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1ccccc1C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI Key
PCGOCPOJLMLJAR-LBPRGKRZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14998-BULK:
14998-VAR:
14998-5G:
14998-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)