Merck
149705
Sigma-Aldrich
3-クロロ-4-メチルベンゾニトリル
97%
別名:
3-クロロ-p-トルニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CH3)CN
CAS番号:
分子量:
151.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
INEMHABDFCKBID-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Chloro-4-methylbenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
149705-5G:4548173105994
149705-VAR:
149705-25G:4548173300153
149705-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)