Merck
149446
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
98%
別名:
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N
CAS番号:
分子量:
137.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5155 (lit.)
bp
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCN(C1)C2=CCCC2
InChI
1S/C9H15N/c1-2-6-9(5-1)10-7-3-4-8-10/h5H,1-4,6-8H2
InChI Key
KOFSFYBXUYHNJL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-pyrrolidino-1-cyclopentene was used in the synthesis of halichlorine, pinnaic acid, and tauropinnaic acid.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
149446-VAR:
149446-BULK:
149446-50G:
149446-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hamish S Christie et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(33), 12079-12084 (2004-08-10)
The related marine natural products halichlorine, pinnaic acid, and tauropinnaic acid have been synthesized. The described route provided access to all three compounds from a common, late-stage intermediate. The synthesis began with 1-pyrrolidino-1-cyclopentene from which an intermediate possessing the three