Merck
149268
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic anhydride
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Cl2CHCO)2O
CAS番号:
分子量:
239.87
Beilstein:
512173
MDL番号:
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
利用可能性
available only in EU
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
密度
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
InChI Key
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)