Merck
148474
Sigma-Aldrich
1,2,3-トリブロモプロパン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH(Br)CH2Br
CAS番号:
分子量:
280.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.584 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
密度
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
InChI Key
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,2,3-Tribromopropane was mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>248.0 °F - closed cup - does not flash
引火点(℃)
> 120 °C - closed cup - does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
148474-VAR:
148474-5G:
148474-100G:
148474-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Ratpan et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 12(2), 253-259 (1988-01-01)
1,2,3-Tribromopropane, 1,2,3-trichloropropane, and 1,2-dibromo-3-chloropropane are mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium, but only in the presence of rat liver S9 mix. This requirement for metabolic activation was unexpected for an alkyl halide and thus suggested the metabolic