Merck
145998
Sigma-Aldrich
2-Quinoxaloyl chloride
別名:
2-Quinoxalinecarbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5ClN2O
CAS番号:
分子量:
192.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
113-115 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5ClN2O/c10-9(13)8-5-11-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H
InChI Key
SOPDQKNXOCUBSR-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Quinoxaloyl chloride reacts with chiral α-hydroxy carboxylic acids to yield UV and fluorescent derivatives.
アプリケーション
以下の様々な阻害剤の合成に関与する反応剤です。
  • 癌治療のためのゼラチナーゼ阻害剤
  • mGluR5非競合的アンタゴニスト
  • SIRT1活性化物質として用いられる複素環類似体
  • 第3世代多剤耐性修飾剤
乳癌抵抗性タンパク質のイメージングのためのPETリガントの調製に関与する反応剤
2-Quinoxaloyl chloride was used in the synthesis of novel DNA interactive quinoxaline-carbohydrate hybrids possessing disaccharides as the carbohydrate moieties.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
145998-1G:
145998-VAR:
145998-250MG:
145998-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
HPLC resolution of hydroxyl carboxylic acid enantiomers using 2-quinoxaloyl chloride as a new precolumn derivatizing agent.
Brightwell M, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 18(14), 2765-2781 (1995)
Kazunobu Toshima et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(11), 2777-2779 (2004-05-06)
The novel DNA interactive quinoxaline-carbohydrate hybrids possessing disaccharides as the carbohydrate moieties were designed and synthesized, and their DNA photocleaving abilities were evaluated in order to examine the effect of the disaccharide structures. The configurations of the glycosidic bonds in