Merck
144614
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamonitrile, mixture of cis and trans
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH=CHCN
CAS番号:
分子量:
163.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
55-70 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(\C=C\C#N)cc1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6H/b2-1+
InChI Key
PPCNBCKABHGVMX-OWOJBTEDSA-N
アプリケーション
4-Chlorocinnamonitrile was used in the synthesis of ethyl-1-(4-chlorophenyl)-2-cyanoethyl(diethoxymethyl)phosphinate. It was used to compare the radical and homocopolymerization ability of geometrical isomers of cinnamonitriles.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
144614-VAR:
144614-10G:4548173105420
144614-50G:4548173105437
144614-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Radical homo-and copolymerization of ring-substituted trans-and cis-cinnamonitriles.
Tanaka H, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 14(10), 649-655 (1993)
Diethoxymethylphosphonites and phosphinates. Intermediates for thesynthesis of a, ?-and X aminoalkylphosphonous acids.
Dingwalla JG, et al.
Tetrahedron, 45(12), 3787-3808 (1989)