Merck
144460
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-quinoxalinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2O
CAS番号:
分子量:
160.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc2ccccc2nc1O
包装
Packaged in poly bottles
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
144460-BULK:
144460-100G:
144460-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)