Merck
142239
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3N(NO)C(=NH)NHNO2
CAS番号:
分子量:
189.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
119-120 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCCCN(N=O)C(=N)N[N+]([O-])=O
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
142239-5G:
142239-VAR:
142239-25G:
142239-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M L Todd et al.
Journal of bacteriology, 156(1), 6-12 (1983-10-01)
The mutagenic and toxic effects of a series of N-alkyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidines were examined in Escherichia coli K-12. The role of nucleotide excision repair, the SOS response, and the adaptive response in both the reduction and the production of the biological effects
M Yamada et al.
Journal of bacteriology, 177(6), 1511-1519 (1995-03-01)
Escherichia coli has two O6-methylguanine DNA methyltransferases that repair alkylation damage in DNA and are encoded by the ada and ogt genes. The ada gene of E. coli also regulates the adaptive response to alkylation damage. The closely related species