Merck
141224
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-フルオロトルエン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Cl)F
CAS番号:
分子量:
144.57
Beilstein:
1932657
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
密度
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
FNPVYRJTBXHIPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Chloro-6-fluorotoluene reaction with SO− -4 has been studied by pulse radiolysis.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F
引火点(℃)
46 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
141224-250G:
141224-BULK:
141224-50G:
141224-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pulse radiolysis study of the reactions of SO− -4 with some substituted benzenes in aqueous solution.
Merga G, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 90(4), 597-604 (1994)