Merck
138940
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリクロロピリダジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HCl3N2
CAS番号:
分子量:
183.42
Beilstein:
127119
EC Number:
MDL番号:
アッセイ
98%
SMILES記法
Clc1cnnc(Cl)c1Cl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
138940-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T G Warshaw
Contact dermatitis, 18(5), 257-258 (1988-05-01)
A primary irritant dermatitis to 3,4,5-trichloropyridazine was observed on the hands of a chemist after accidental exposure. Healing was rapid in comparison to a report on 3,4,6-trichloropyridazine toxicity. Prompt treatment with a potent topical corticosteroid, wet soaks, and an oral
J J Freeman et al.
Contact dermatitis, 18(5), 259-262 (1988-05-01)
The potential of 3,4,5-trichloropyridazine to induce contact sensitization was assessed in the guinea pig maximization test of Magnusson and Kligman and also in the closed patch test described by Buehler. The test material was a 1% solution of 3,4,5-trichloropyridazine in