Merck
131415
Sigma-Aldrich
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H6CO2C6H5
CAS番号:
分子量:
264.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
bp
257-261 °C/160 mmHg (lit.)
mp
129-132 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C17H12O3/c18-16-11-13-7-5-4-6-12(13)10-15(16)17(19)20-14-8-2-1-3-9-14/h1-11,18H
InChI Key
SRMZHGJLSDITLO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Phenyl 3-hydroxy-2-naphthoate was used in the synthesis of a series of new azoic coupling components, derivatives of naphthol AS.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
131415-VAR:
131415-25G:
131415-100G:
131415-500G:
131415-1KG:
131415-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of aizen spilon black TRH and its derivatives.
Dyes and Pigments, 14(4), 287-305 (1990)