Merck
131075
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,3-pyridinediol
95%
別名:
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
145.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(Cl)cnc1O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
131075-BULK:
131075-VAR:
131075-25G:
131075-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)