Merck
13032
Sigma-Aldrich
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride
≥97.0% (AT)
別名:
2-(Hydroxymethyl)benzoyl chloride benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11ClO3
CAS番号:
分子量:
274.70
Beilstein:
2131346
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (AT)
形状
solid
含みます
~1% CaCO3 as stabilizer
mp
59-61 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO3/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
InChI Key
UDEQFYWNFHWPRH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
その他情報
Reagent for a novel amine protection which gives amides the lability of esters
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
13032-1G:
13032-5G:
13032-VAR:
13032-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B.F. Cain
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2029-2029 (1976)