Merck
128414
Sigma-Aldrich
4′-フルオロプロピオフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4C(O)C2H5
CAS番号:
分子量:
152.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5059 (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CCC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4′-Fluoropropiophenone was used in the preparation of 2-(4-fluorophenyl)-3-methylquinoxaline.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
128414-VAR:
128414-25G:
128414-5G:
128414-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Padmavathy K, et al.
Tetrahedron Letters, 52(4) (2011)