Merck
128104
Sigma-Aldrich
4-Ethoxysalicylic acid
97%
別名:
4-Ethoxy-2-hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OC6H3(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
182.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-6-3-4-7(9(11)12)8(10)5-6/h3-5,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
DVZPQHRWOUXUPU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
128104-5G:
128104-BULK:
128104-VAR:
128104-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)