Merck
126314
Sigma-Aldrich
2,3-ジメトキシベンジルアルコール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
168.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
bp
138-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(CO)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI Key
CRLBBOBKCLYCJK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol has been used to study the solvent isotope effect (D2O versus H2O) on photomethanolysis efficiency and on fluorescence intensity.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
126314-BULK:
126314-5G:
126314-VAR:
126314-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure?reactivity studies and catalytic effects in the photosolvolysis of methoxy-substituted benzyl alcohols.
Wan P and Chak B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1751-1756 (1986)