Merck
119903
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
98%
別名:
4-Methylesculetin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O4
CAS番号:
分子量:
192.17
Beilstein:
162550
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
274-276 °C (lit.)
λmax
348 nm
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suzukiクロスカップリング反応でボロン酸の消費をモニタリングする蛍光センサ-として使用できます。蛍光は一般的な携帯型の長波長UVランプ(365 nm)を使って肉眼で容易に確認することができます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
119903-5G:
119903-25G:
119903-VAR:
119903-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Timothy E Barder et al.
Organic letters, 9(1), 137-139 (2006-12-29)
[reaction: see text] Although boronic acids are widely used in metal-catalyzed reactions, it is difficult to assay their consumption. As such, we developed a reversible fluorescent sensor that is activated upon binding a boronic acid. The sensor can be used