Merck
11629
Sigma-Aldrich
ポリスチレン結合ジエチル アゾジカルボン酸
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.2 mmol/g N loading
別名:
DEAD polymer-bound, Polymer DEAD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
~1.2 mmol/g N loading
マトリックス
crosslinked with 1% DVB
粒径
100-300 mesh
保管温度
2-8°C
その他情報
分離が容易で爆発性のない、光延反応における可溶性DEADの代替品です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11629-VAR:
11629-25G:
11629-BULK:
11629-5G:
11629-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3973 -3973 (1989)