Merck
116033
Sigma-Aldrich
Hemicholinium-15
99%
別名:
4,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylmorpholinium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18BrNO2
CAS番号:
分子量:
288.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccccc2
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
116033-BULK:
116033-1G:
116033-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)