Merck
115924
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanethiol
97%
別名:
Isoamyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
104.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methyl-1-butanethiol is one of the volatile components obtained by the GC-MS analysis of the anal sac secretion from the spotted skunk, Spilogale putorius.
アプリケーション
3-Methyl-1-butanethiol has been used as an organic clapping layer in the synthesis of monolayer-capped 5 nm gold nanoparticles.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
115924-5G:
115924-VAR:
115924-25G:
115924-100G:
115924-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W F Wood et al.
Journal of chemical ecology, 17(7), 1415-1420 (1991-07-01)
GC-MS analysis of the anal sac secretion from the spotted skunk,Spilogale putorius, showed three major volatile components: (E)-2-butene-1-thiol, 3-methyl-1-butanethiol, and 2-phenylethanethiol. Minor volatile components identified from this secretion were: phenylmethanethiol, 2-methylquinoline, 2-quinolinemethanethiol, bis[(E)-2-butenyl] disulfide, (E)-2-butenyl 3-methylbufyl disulfide, bis(3-methylbutyl) disulfide. All
G Peng et al.
British journal of cancer, 103(4), 542-551 (2010-07-22)
Tumour growth is accompanied by gene and/or protein changes that may lead to peroxidation of the cell membrane species and, hence, to the emission of volatile organic compounds (VOCs). In this study, we investigated the ability of a nanosensor array