Merck
11252
Sigma-Aldrich
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride
≥98.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
193.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
product name
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride, ≥98.0% (TLC)
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder or crystals
colorless to white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.N[C@@H]1CCCCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-7-5-3-1-2-4-6(7)8(10)11;/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11);1H/t6-,7+;/m0./s1
InChI Key
KCRZBDJVYOBHIP-UOERWJHTSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11252-500MG-F:
11252-BULK-F:
11252-VAR-F:
試験成績書(COA)