Merck
111090
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-hexen-3-ol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(O)CC=C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-6-7(3,8)5-2/h4,8H,1,5-6H2,2-3H3
InChI Key
GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Methyl-5-hexen-3-ol can be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.0 °F - closed cup
引火点(℃)
43.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
111090-5ML:
111090-VAR:
111090-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)