Merck
110825
Sigma-Aldrich
trans-3-Heptene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
98.19
Beilstein:
1719016
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−137-−136.6 °C (lit.)
密度
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC\C=C\CC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5+
InChI Key
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup