Merck
110396
Supelco
クロモトロープ 2B
別名:
2-(4-ニトロフェニルアゾ)クロモトロプ酸 二ナトリウム塩, アシッドレッド 176
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H9N3Na2O10S2
CAS番号:
分子量:
513.37
カラーインデックス番号:
16575
Beilstein:
4109733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI Key
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For the determination of boric acid, borates, germanium, cobalt, nickel, copper and rare earth metals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
110396-BULK:
110396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)