Merck
109649
Sigma-Aldrich
2-メチルアントラキノン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O2
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
2050523
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
不純物
3-4% 1-methylanthraquinone
bp
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
InChI Key
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)