Merck
103314
Sigma-Aldrich
Chloro(4-chlorophenyl)phenylmethane
97%
別名:
4-Chlorobenzhydryl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH(C6H5)Cl
CAS番号:
分子量:
237.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.603 (lit.)
bp
159-160 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
103314-1KG:
103314-BULK:
103314-25G:
103314-100G:
103314-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Contact dermatitis due to p-chlorophenyl phenyl chloromethane (author's transl)].
A Rothe et al.
Dermatologische Monatschrift, 166(6), 389-393 (1980-06-01)