Merck
07430
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリン
≥98.0% (GC)
別名:
3-アミノ-4-クロロベンゾトリフルオリド, 6-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-m-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
195.57
Beilstein:
879910
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
密度
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
07430-VAR:
07430-500ML:
07430-100ML:
07430-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)