Merck
AC7372907405
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.66
MDL番号:
Iupac Name
1-benzothiophene-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChI Key
GSMXWLPUJAYDHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-05D-003
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-05D-003