Merck
ADVH98DE6208
AChemBlock
tert-butyl N-[rel-(1s,3R,4S)-3,4-dihydroxycyclopentyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((1r,3R,4S)-3,4-dihydroxycyclopentyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-7(12)8(13)5-6/h6-8,12-13H,4-5H2,1-3H3,(H,11,14)/t6-,7+,8-
InChI Key
OUKPLRJCZUQNRI-RNLVFQAGSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Gray Solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u138576-tert-butyl-n-rel-1s-3r-4s-3-4-dihydroxycyclopentyl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl ((1r,3R,4S)-3,4-dihydroxycyclopentyl)carbamate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u138576-tert-butyl-n-rel-1s-3r-4s-3-4-dihydroxycyclopentyl-carbamate.html