Merck
ADVH9887F5DB
AChemBlock
2-Methylhex-5-yn-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-5-hexyn-2-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-4-5-6-7(2,3)8/h1,8H,5-6H2,2-3H3
InChI Key
HBDIAYVNLDXHSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95.00%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/u103761-2-methylhex-5-yn-2-ol.html
Synonym
2-methylhex-5-yn-2-ol
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u103761-2-methylhex-5-yn-2-ol.html